AMAB91459
Monoclonal Anti-TREM1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL7111, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
CD354, TREM-1
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
おすすめの製品
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL7111, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TREM1(54210)
免疫原
Sequence
KLTEEKYELKEGQTLDVK
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91459-25UL:
AMAB91459-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ