AMAB90569
Monoclonal Anti-NLRP3 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0210, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-AGTAVPRL, Anti-AII, Anti-AVP, Anti-C1orf7, Anti-CIAS1, Anti-CLR1.1, Anti-FCAS, Anti-FCU, Anti-MWS, Anti-NALP3, Anti-PYPAF1
サイズを選択してください
¥82,000
サイズを選択してください
About This Item
¥82,000
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL0210, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
アイソタイプ
IgG1
免疫原配列
FKMHLEDYPPQKGCIPLPRGQTEKADHVDLATLMIDFNGEEKAWAMAVWIFAAINRRDLYEKAKRDEPKWGSDNARVSNPTVICQEDSIEEEWMGLLEYLSRISICKMKKDYRKKYR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NLRP3(114548)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB90569-25UL:
AMAB90569-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ