AMAB91377
Monoclonal Anti-RGS5 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5568, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
サイズを選択してください
¥78,630
サイズを選択してください
About This Item
¥78,630
おすすめの製品
結合体
unconjugated
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL5568, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RGS5(8490)
免疫原
Sequence
GDLVIPYNEKPEKPAKTQK
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91377-25UL:
AMAB91377-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ