AMAB91359
Monoclonal Anti-PCP4 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5306, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
PEP-19
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
おすすめの製品
結合体
unconjugated
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL5306, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCP4(5121)
免疫原
Sequence
GAGATNGKDKTSGENDGQKKVQEEFDIDMDAPETERAAVAIQSQFRKFQKKK
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence RAAVAIQSQFRKFQK as determined by overlapping synthetic peptides.
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91359-25UL:
AMAB91359-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ