Merck
ADAP04-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.4 mL tubes, pack of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
holds 1 x 0.4 mL tubes
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022636243 (NA)
パラメーター
20,800 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Six adapters, each holding 1 PCR tube (0.4 mL, maximum diameter 6 mm). They can be used in all Eppendorf rotors holding 1.5/2.0 mL tubes.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG