Merck
ABK0008
Sigma-Aldrich
InnoBridge ELISA Kit
別名:
ELISA kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
化学種の反応性
human (Human IgG)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
市販の7つのモノクローナル抗体生物製剤(Biologics)の完全長タンパク質配列に由来するペプチドに対して産生された抗体のパネルでプレートがコーティングされている、サンドイッチELISAフォーマットのProtein Conformational Array(PCA)。個別に考えると、これらの各抗体はその製造に使用されたペプチド配列に対して強い抗原性を有します。しかし、これらのペプチドが正しく正しく折りたたまれた完全長タンパク質に組み込まれると、それらの多くの抗原性はタンパク質の三次元構造によってマスクされるので、限られた数の抗体のみが応答します。その結果、特定のモノクローナル抗体に対する「フィンガープリント」に例えられるヒストグラムが得られます。いったんその「フィンガープリント」が確立されると、精製またはその他の操作中にそのmAbに変化が生じれば、新しい抗原部位が露出するので、プレート上の抗体によって検出される可能性が高いと考えられます。
アプリケーション
研究用途に限ります診断措置において使用しないでください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Xing Wang et al.
Frontiers in pharmacology, 4, 103-103 (2013-08-24)
Antibody arrays were developed to probe a monoclonal antibody's three-dimensional structure (3-D structure). Peptides with overlapping regions were designed to cover the whole mAb light chain and heavy chain, respectively, and used to generate polyclonal antibodies after the conjugation of
Biosimilar mAb in-process Sample Higher Order Structure Analysis with Protein Conformational Array ELISA.
Michael Davies, Gan Wang, Jian Gong, Guofeng Fu and Xing Wang
Pharmaceut. Res., 1-11 (2016)
Yuanli Song et al.
mAbs, 10(3), 397-405 (2018-01-10)
The elucidation of antibody higher order structure (HOS) is critical in therapeutic antibody development. Since HOS determines the protein bioactivity and chemo-physical properties, this knowledge can help to ensure that the safety and efficacy attributes are not compromised. Protein conformational
Soon Kwan Jung et al.
mAbs, 6(5), 1163-1177 (2014-12-18)
Remsima (infliximab) was recently approved as the world's first biosimilar monoclonal antibody (mAb) in both the European Union and Korea. To achieve this, extensive physicochemical characterization of Remsima in relation to Remicade was conducted in order to demonstrate the highly
資料
モノクローナル抗体は、バイオ医薬品分野において最も急速に成長している治療法であり、現状のペースで承認が続けば、2020年までに世界全体での市場規模は1,250億米ドルになると予測されています。
Monoclonal antibodies (mAbs) lead biologics growth, predicted $125 billion worldwide sales by 2020, emphasizing their therapeutic significance.