About This Item
化学式:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
139.58
Beilstein:
3556748
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
InChI Key
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9515-250MG:
A9515-25G:
A9515-BULK:
A9515-5G:
A9515-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)