Merck
05210
Sigma-Aldrich
β-Alanine methyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
別名:
Methyl 3-aminopropionate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
139.58
Beilstein:
3556748
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (AT)
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
colorless to white
mp
103-107 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
InChI Key
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05210-BULK:
05210-INTR:
05210-10G:
05210-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.