Merck
A8256
Sigma-Aldrich
DL-Asparagine monohydrate
≥98% (TLC)
別名:
(±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, DL-Aspartic acid 4-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723525
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (TLC)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8256-500G:
A8256-1KG:
A8256-BULK:
A8256-100G:
A8256-1G:
A8256-25G:
A8256-VAR:
試験成績書(COA)