Merck
A8168
Sigma-Aldrich
Tris(2-aminoethyl)amine
~95% (titration)
別名:
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH2CH2CH2)3N
CAS番号:
分子量:
146.23
Beilstein:
1739626
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
0.02 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
~95% (titration)
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
114 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
InChI Key
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A8168-25G:
A8168-BULK:
A8168-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)