Merck
A7752
Sigma-Aldrich
β-アラニン
別名:
β-Ala, 3-アミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
89.09
Beilstein:
906793
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI Key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
β−アミノ酸の1つであるβ-アラニンは、パントテン酸の構成要素であり、カルノシンとアンセリンのヒスチジン抗酸化ジペプチドの生合成において律速となるアミノ酸です。内在性β-アミノ酸は、グリシン受容体の非選択的アゴニストであり、Gタンパク質共役オーファン受容体TGR7(MrgD)のリガンドです。 β-アラニンフラックスは、海生生物、着床前マウス胚、低酸素ストレスに曝された哺乳類細胞の浸透圧安定性を補助することによって細胞保護作用を示します。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7752-500G:
A7752-1KG:
A7752-5KG:
A7752-100G:
A7752-BULK:
2530010:
A7752-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)