Merck
A7730
Sigma-Aldrich
A-331440 二塩酸塩
≥98% (HPLC), solid
別名:
4’-[3-[(3(R)-Dimethylamino-1-pyrrolidinyl]propoxy]-[1,1-biphenyl]-4‘-carbonitrile dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥23,500
25 MG
¥90,100
¥23,500
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥23,500
25 MG
¥90,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27N3O · 2HCl
CAS番号:
分子量:
422.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥23,500
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Abbott
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN([C@H]1CN(CCCOC2=CC=C(C3=CC=C(C#N)C=C3)C=C2)CC1)C.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C22H27N3O.2ClH/c1-24(2)21-12-14-25(17-21)13-3-15-26-22-10-8-20(9-11-22)19-6-4-18(16-23)5-7-19;;/h4-11,21H,3,12-15,17H2,1-2H3;2*1H/t21-;;/m1../s1
InChI Key
XFPYVTSGYYMTFS-GHVWMZMZSA-N
生物化学的/生理学的作用
A-331440二塩酸塩はH3ヒスタミンレセプターに対する非イミダゾール系のアンタゴニストです。
A-331440二塩酸塩はH3ヒスタミンレセプターに対する非イミダゾール系のアンタゴニストです。シナプス前ヒスタミンH(3)レセプターはヒスタミンをはじめとする神経伝達物質の放出を制御しており、ヒスタミンH(3)レセプターのアンタゴニストは神経伝達物質の放出を促進します。A-331440はヒスタミンH(3)レセプターのアンタゴニストであり、ヒトとマウスの両方のヒスタミンH(3)レセプターに対して強力かつ選択的に結合します(K(i) = 25 nM)。マウスの研究で、高脂肪食(45 kcal %ラード)を与えた後、1日2回、28日間経口投与した効果について肥満関連の各パラメーターが測定されています。A-331440を0.5 mg/kgで投与したマウスでは有意な効果はみられていませんが、5 mg/kgではデクスフェンフルラミン(10 mg/kg)と同等の体重減少が確認されています。また、15 mg/kgの投与では低脂肪食のマウスと同等のレベルまで体重が減少しています。さらに、高投与量の2つの群では体脂肪率も減少し、最大投与量の群はインスリン耐性試験でも正常化が確認されています。これらのデータは、ヒスタミンH(3)レセプターアンタゴニストであるA-331440が抗肥満薬として有力な化合物であることを示しています。
特徴および利点
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A7730-VAR:
A7730-BULK:
A7730-5MG:4548173229713
A7730-25MG:4548173229706
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.