スキップする
1001502
USP
マレイン酸アセプロマジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Acetopromazine maleate salt, 2-Acetyl-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine maleate salt, Acepromazine maleate salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥55,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2OS · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
442.53
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥55,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acepromazine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Acepromazine maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Acepromazine Maleate Injection
  • Acepromazine Maleate Tablets
Biochem/physiol Actions
アセプロマジンは、動物用医薬品(ウマ、イヌ、ネコ)としてよく用いられているフェノチアジン系抗精神病薬です。この化合物は抗精神病薬クロルプロマジン(製品番号C8138)の類縁体です。脳のドーパミンレセプターを遮断すると考えられています。最近、ABCG2輸送タンパク質を阻害することが明らかにされました。ABCG2輸送タンパク質が腫瘍に過剰発現すると薬剤耐性を引き起こします。
非定型神経遮断薬です。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BP001A71111430000
Acepromazine maleate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP001
Acepromazine maleate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
acepromazine
API family
acepromazine
API family
-
API family
methylergonovine
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)