スキップする
A6904
Adenosine 5′-diphosphate, periodate oxidized sodium salt
90-95%
別名:
oADP, Adenosine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥12,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O10P2
CAS番号:
分子量:
425.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
90-95%
Form:
solid
Storage temp.:
−20°C
¥12,800
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
90-95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H](O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C=O)C=O
InChI
1S/C10H13N5O10P2.Na.H/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(2-17)24-6(1-16)3-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/t6-,7+;;/m0../s1
InChI key
VWUMWPCYVOHNRD-AUCRBCQYSA-N
Application
Adenosine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde (oADP) is used to stimulate the permeability transition in mitochondria. oADP and oATP modify the duration and intensity of firefly luciferase-containing reactions. oADP has been used as an affinity label for the NAD+ binding site of recombinant Candida boidinii formate dehydrogenase (FDH) and to inactivate muscle pyruvate kinase.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A6779A7154SML1229
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
90-95%
assay
≥97%
assay
≥93%
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A6904-25MG: + A6904-BULK: + A6904-VAR: + A6904-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)