スキップする
A7154
アデノシン, 過ヨウ素酸酸化
≥93%, synthetic, Powder
別名:
ADOX, アデノシン-2′,3′-ジアルデヒド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥20,100
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥56,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H11N5O4
CAS番号:
分子量:
265.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥93%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
¥20,100
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アデノシン, 過ヨウ素酸酸化, ≥93%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C(OC(CO)C=O)C=O
InChI
1S/C10H11N5O4/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(3-18)19-6(1-16)2-17/h1,3-7,17H,2H2,(H2,11,12,13)
InChI key
ILMNSCQOSGKTNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
アデノシン、過ヨウ素酸酸化は、以下の用途に使用されています:
  • ヒト胚性腎(HEK)-293 T細胞におけるメチルアルギニントランスフェラーゼ阻害剤として[1]
  • H4神経膠腫におけるメチラーゼ阻害剤として[2]
  • マウス胚線維芽細胞NIH3T3細胞におけるS-アデノシルメチオニン(AdoMet)-依存性メチルトランスフェラーゼの広範な阻害剤として[3]
Biochem/physiol Actions
アデノシン、過ヨウ素酸酸化(Adox)は、タンパク質アルギニンメチルトランスフェラーゼ(PRMT)阻害剤です。[4]酵素S-アデノシルホモシステインヒドロラーゼも阻害し、アポトーシスを誘導します。[5]ヒストンメチルトランスフェラーゼに対する阻害作用によりヒストンのメチル化が阻害されます。[6]Adoxは、内因性細胞傷害性も示します。[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A6779A9376A6904
biological source
synthetic (organic)
biological source
bacterial (corynebacterium sp)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥93%
assay
≥97%
assay
≥93%
assay
90-95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.2 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A7154-BULK: + A7154-100MG:4548174008379 + A7154-VAR: + A7154-25MG:4548174008386
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)