Merck
SML1158
Sigma-Aldrich
(2S)-Hypusine dihydrochloride
≥95% (HPLC)
別名:
(+)-Hypusine dihydrochloride, N6-[(2RS)-4-Amino-2-hydroxybutyl]-L-lysine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥33,200
25 MG
¥104,000
¥33,200
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥33,200
25 MG
¥104,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H23N3O3 · 2HCl
分子量:
306.23
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥33,200
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 15 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]Cl.[H]Cl.N[C@H](C(O)=O)CCCCNCC(O)CCN
InChI
1S/C10H23N3O3.2ClH/c11-5-4-8(14)7-13-6-2-1-3-9(12)10(15)16;;/h8-9,13-14H,1-7,11-12H2,(H,15,16);2*1H/t8?,9-;;/m0../s1
InChI Key
UTSZZUVUESAPQD-AHBBCRTASA-N
生物化学的/生理学的作用
(2S)-Hypusine is an unusual amino acid found only in eukaryotic translation initiation factor 5A (eIF5A) and a similar protein in archaebacteria. (2S)-Hypusine is formed by posttranslational modification of a lysine with the addition of the 4-aminobutyl moiety from the polyamine spermidine. There is increasing interest in the polyamine-hypusine axis and eIF5A, its a role in cell growth and differentiation, and a recent paper on the polyamine-hypusine axis as a potential new tumour suppressor network.
(2S)-Hypusine is an unusual amino acid found only in eukaryotic translation initiation factor 5A (eIF5A).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)