Merck
A6561
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗ビオチン抗体-アルカリホスファターゼ標識 マウス宿主抗体
clone BN-34, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
モノクロナール抗ビオチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BN-34, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
テクニック
dot blot: 1:10,000 using human IgG and biotin-monoclonal anti-human IgG
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human tonsil and biotin-monoclonal anti-human IgG
indirect ELISA: 1:30,000 using human IgG and biotin-monoclonal anti-human IgG
western blot (chemiluminescent): 1:10,000 using human IgG and biotin-monoclonal anti-human IgG
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
競合ELISAを用いた場合、本抗体は遊離ビオチンおよびビオサイチンを認識します。間接ELISAまたは免疫組織化学染色を用いた場合、本抗体は、さまざまな免疫グロブリンに結合したビオチンも認識します。特異性は、マルチウェルプレートにコーティングされたヒトおよびウサギの抗原に対するビオチン化ヤギ抗体を使用して評価されました。
Monoclonal Anti-Biotin (mouse IgG1 isotype) is derived from the BN-34 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice immunized with biotin-keyhole limpet hemocyanin (KLH).
免疫原
ビオチン-KLH結合体
アプリケーション
アビジンの代わりに使用して、非特異的な結合を低減させることができます。
本抗体は、増幅技術、ELISA、免疫ブロッティング、in situ核酸ハイブリダイゼーション、フローサイトメトリー、画像分析、または共焦点顕微鏡法に使用される場合があります。
一部のアプリケーションでは、アビジンによるビオチン化プローブの局在化により、バックグラウンドレベルが高くなります。非特異的結合を減らすために、抗ビオチン試薬がアビジンの代わりに使用される場合があります。
Monoclonal Anti-Biotin-Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse has been used in:
  • blotting (western), Southern and dot blots)
  • immunohistology
  • in situ nucleic acids hybridization
  • enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
  • fluorescent activated cell-sorting (FACS)
  • electron microscopy
生物化学的/生理学的作用
Biotin is a carboxylase co-enzyme that regulates the metabolism of amino acids, glucose and fatty acids. This co-enzyme has been implicated in processes such as immune responses, cell division and fetal growth. Biotin may also be involved in the epigenetic modifications of chromatin.
The high binding affinity of biotin to egg white or bacteria-derived avidin has been exploited in the design of immunoassays and immunohistologic staining techniques. Conventional immunoassay methods are improved using monoclonal anti-biotin, which enhances the sensitivity of avidin-biotin immunoassays by adding a second layer of enzyme via the biotin specific monoclonal antibody.
物理的形状
0.05 M Trisバッファ-溶液(pH 8.0, 1% BSA, 1 mM MgCl2, 50%グリセロ-ル, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A6561-BULK:
A6561-VAR:
A6561-.2ML:
A6561-.5ML:
IXO97633:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yash M Kolambkar et al.
Tissue engineering. Part A, 20(1-2), 398-409 (2013-09-12)
Electrospun nanofiber meshes have emerged as a new generation of scaffold membranes possessing a number of features suitable for tissue regeneration. One of these features is the flexibility to modify their structure and composition to orchestrate specific cellular responses. In
Spore surface glycoproteins of Colletotrichum lindemuthianum are recognized by a monoclonal antibody which inhibits adhesion to polystyrene
Hughes H, et al.
Microbiology, 145(8), 1927-1936 (1999)
Spatial screening of cyclic neoglycopeptides: identification of polyvalent wheat-germ agglutinin ligands.
Valentin Wittmann et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(7), 900-903 (2004-02-10)
Stereochemical engineering yields a multifunctional peptide macrocycle inhibitor of Akt2 by fine-tuning macrocycle-cell membrane interactions.
Nag, et al.
Communications Chemistry, 6, 95-95 (2023)
David E Noga et al.
Biomacromolecules, 9(7), 2056-2062 (2008-06-26)
A polylactide copolymer with pendant benzyloxy groups has been synthesized by the copolymerization of a benzyl-ether substituted monomer with lactide. Debenzylation of the polymer to provide pendant hydroxyl groups followed by modification with succinic anhydride affords the corresponding carboxylic acid