Merck
A5876
Sigma-Aldrich
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
別名:
β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H24O9
CAS番号:
分子量:
504.48
Beilstein:
100243
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
InChI Key
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5876-25G:
A5876-5G:
A5876-BULK:
A5876-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)