アッセイ
≥90% (TLC)
形状
liquid
光学活性
[α]25/D 0°, c = 1 in H2O(lit.)
色
colorless to yellow
転移温度
freezing point 9 °C
溶解性
H2O: 10 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
SMILES記法
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
InChI Key
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Chrna7(11441) , Chrnb1(11443)
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A5656-BULK:
A5656-100MG:4548173186344
A5656-25MG:4548173186351
A5656-VAR:
試験成績書(COA)