Merck
8.07347
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) chloride
57.5% Pt, anhydrous, for synthesis
別名:
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), Platinum tetrachloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,100
¥35,100
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl4Pt
CAS番号:
分子量:
336.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
236-645-1
NACRES:
NA.22
¥35,100
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
製品名
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), anhydrous, for synthesis
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
フォーム
powder
有効性
276 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O)
溶解性
587 g/L
密度
4.3 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Pt
InChI Key
YTQAIHLQJINUGP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Pt): ≥ 99.0 %
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2