スキップする
A5585
5-(N-メチル-N-イソブチル)アミロライド
≥98% (TLC), powder
別名:
MIA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥34,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H18ClN7O
CAS番号:
分子量:
299.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
¥34,600
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
200-201 °C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C11H18ClN7O/c1-5(2)4-19(3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
InChI key
RVIUMPLAOXSSGN-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(N-Methyl-N-isobutyl)­amiloride is a potent blocker of the Na2/H+ antiport. 5-(N-Methyl-N-isobutyl)­amiloride has been used to study early cellular response to acidosis.
Biochem/physiol Actions
Na+/H+対向輸送の強力なブロッカ-です。抗癌剤の候補物質です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A3085T3146D2926
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
solubility
chloroform: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), SLC9A5(6553)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a2(24783), Slc9a3(24784), Slc9a4(24785)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
mouse ... Pik3r1(18708)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)