安全性情報
A5273
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-ピコリン
別名:
2-アミノ-4-メチルピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352204
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A5273-100G:
A5273-25G:
A5273-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)