Merck
A4599
SAFC
L-アルギニン 一塩酸塩
別名:
(S)-(+)-2-アミノ-5-[(アミノイミノメチル)アミノ]ペンタン酸 一塩酸塩, (S)-(+)-アルギニン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
210.66
Beilstein:
3631658
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
non-animal source
アッセイ
≥98.5%
フォーム
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
溶解性
H2O: 100 mg/mL
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): 16.58-17.00%
sulfate (SO42-): ≤0.020%
微量陽イオン
As: ≤1.0 ppm
NH4+: ≤0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
その他の活性
cytotoxicity, tested
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品のDocumentationを要求するには、カスタマーサポート(Customer Support)にお問い合わせいただき、「製品文書」を選択してください。本製品のDocumentationへのアクセスには秘密情報開示契約が必要となります。
バイオ医薬品プロセスに使用する高品質原料を提供するメルクのSAFC®ポートフォリオは、厳密な品質管理手順の適用を受けるとともに、M-Clarityプログラムによって定義される要件に適合するようお客様をサポートするための文書と専門技術情報が付与されます。
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
L-アルギニンは非必須アミノ酸です。市販のリコンビナントタンパク質およびモノクローナル抗体製剤のバイオ製造ための、細胞培養培地成分として使用されます。L-アルギニン一塩酸塩は、L-アルギニンの溶解度を向上させた改良版です。
生物化学的/生理学的作用
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A4599-100G:
A4599-A150X:
A4599-1KG:
A4599-BULK:
A4599-A150XCONF:
A4599-VAR:
A4599-25KG:
A4599-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Ilaria Canobbio et al.
The Biochemical journal, 462(3), 513-523 (2014-07-02)
Alzheimer's disease is associated with the accumulation of Aβ (amyloid β)-peptides in the brain. Besides their cytotoxic effect on neurons, Aβ-peptides are thought to be responsible for the atherothrombotic complications associated with Alzheimer's disease, which are collectively known as cerebrovascular
Carolina Di Somma et al.
Endocrine, 49(2), 492-502 (2014-11-10)
The aim of the study is to clarify the relationship between adipose tissue dysfunction, metabolic profile and growth hormone (GH)/insulin-like growth factor (IGF)-I secretion in healthy adult subjects. We investigated the metabolic profile in a cohort of 231 consecutive healthy
C B Christiansen et al.
Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 47(7), 537-543 (2015-01-21)
TLQP-21 is a VGF-derived neuropeptide proposed to be involved in regulation of metabolism. More specifically it has been suggested that TLQP-21 has the ability to enhance glucose stimulated insulin secretion, making it a candidate for treatment of patients with type
N E Paul et al.
Bio-medical materials and engineering, 25(3), 289-297 (2015-09-26)
Adipose tissue engineering is a promising solution for the reconstruction of soft tissue defects. An insufficient neovascularisation within the scaffolds that leads to necrosis and tissue loss is still a major shortcoming of current tissue engineering attempts. Biomaterials, which release
Nivaldo Ribeiro Villela et al.
Journal of translational medicine, 12, 232-232 (2014-08-26)
Relative hypovolemia is frequently found in early stages of severe sepsis and septic shock and prompt and aggressive fluid therapy has become standard of care improving tissue perfusion and patient outcome. This paper investigates the role of the nitric oxide