Merck
11039
Sigma-Aldrich
L-アルギニン 一塩酸塩
≥99.5% (AT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
別名:
(S)-(+)-2-アミノ-5-[(アミノイミノメチル)アミノ]ペンタン酸 一塩酸塩, (S)-(+)-アルギニン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥26,600
500 G
¥83,300
¥26,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥26,600
500 G
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
210.66
Beilstein:
3631658
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥26,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
L-アルギニン 一塩酸塩, BioUltra, ≥99.5% (AT)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (AT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +22.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
テクニック
ligand binding assay: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
強熱残分
≤0.05%
損失
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
colorless or white
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
220-230 °C
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
L-アルギニン塩酸塩は、非コリン性の弛緩におけるL-NG0-ニトロアルギニンの阻害効果の逆転に関する研究に使用されています。[1] また、内皮依存性血管拡張における影響を調べるための、栄養補助食品としても使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
L-アルギニンは、準必須アミノ酸として考えられています。L-アルギニンは、ヒトを含むほとんどの哺乳類において、腸-腎相関を通じて、グルタミン、グルタミン酸およびプロリンから合成されます。L-アルギニンの異常レベルは、腎臓および心血管系疾患の発展に関与しています。[3] L-アルギニンは、体脂肪量や内臓脂肪を減少させることが分かっています。[4]
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
11039-500G:
11039-25G:
11039-100G:
11039-BULK:
11039-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L-Arginine and its metabolites in kidney and cardiovascular disease.
Popolo A
Amino Acids, 46(10), 2271-2286 (2014)
L-arginine for the treatment of centrally obese subjects: a pilot study.
Hurt RT
Journal of Dietary Supplements, 11(1), 40-52 (2014)
Antiatherogenic Effects of L-Arginine in the Hypercholesterolemic Rabbit
John P. Cooke
The Journal of Clinical Investigation, 90, 1168- 1172 (1992)
L-NG monomethyl arginine and L-NG-nitro arginine inhibit
non-adrenergic, non-cholinergic relaxation of the mouse
anococcygeus muscle
A. Gibson
British Journal of Pharmacology, 99, 602-606 (1990)
Carolina Di Somma et al.
Endocrine, 49(2), 492-502 (2014-11-10)
The aim of the study is to clarify the relationship between adipose tissue dysfunction, metabolic profile and growth hormone (GH)/insulin-like growth factor (IGF)-I secretion in healthy adult subjects. We investigated the metabolic profile in a cohort of 231 consecutive healthy