Merck
A1911
Sigma-Aldrich
AMPSO sodium salt
別名:
3-([1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H16NO5SNa
CAS番号:
分子量:
249.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
形状
crystalline powder
品質水準
有効pH範囲
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0 (Free acid)
溶解性
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].CC(C)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S.Na/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13;/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1911-25G:
A1911-BULK:
A1911-VAR:
A1911-BULK-PC:
A1911-100G:
試験成績書(COA)