スキップする
A172
1-Aminocyclobutane-cis-1,3-dicarboxylic acid
別名:
1-Amino-cis-1,3-cyclobutanedicarboxylic acid, cis-ACDA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
solubility
0.1 M NaOH: 12 mg/mL, 0.1 M HCl: 14 mg/mL, H2O: 5.2 mg/mL, methanol: insoluble
Biochem/physiol Actions
Potent and selective NMDA receptor agonist
Other Notes
Note: Under IUPAC nomenclature, this compound is designated as trans
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)