Merck
A1433
Sigma-Aldrich
過硫酸アンモニウム
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
AP, APS, PER, ペルオキシ二硫酸アンモニウム, ペルオキソ二硫酸アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2S2O8
CAS番号:
分子量:
228.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
グレード
ACS reagent
蒸気密度
7.9 (vs air)
アッセイ
≥98.0%
不純物
≤0.005% Insoluble matter
≤0.04 meq/g Titratable free acid
強熱残分
≤0.05%
微量陰イオン
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES記法
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI Key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アクリルアミド重合反応の触媒として作用します。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A1433-100G:
A1433-BULK:
A1433-500G:
試験成績書(COA)