リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
626-848 nmol/min·mg
分子量
A1 subunit ~68 kDa
B1 subunit ~38 kDa
G1 subunit ~40 kDa
溶解性
water: soluble
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PRKAA1(5562) , PRKAB1(5564) , PRKAG1(5571)
詳細
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a heterotrimer protein kinase consisting of a α catalytic subunit, and non-catalytic β and γ subunits.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
A1233-10UG-PW:
A1233-BULK:
A1233-VAR:
A1233-10UG:
試験成績書(COA)