製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
mp
186-188 °C (lit.)
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(\C=C\C1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-
InChI Key
JLIDBLDQVAYHNE-LXGGSRJLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
調製ノート
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1049-1G:
A1049-VAR:
A1049-BULK:
A1049-25MG:
A1049-250MG:
A1049-100MG:
試験成績書(COA)