Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C=C(c2ccccc2)C(=O)C(=C1)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C19H14F3NO/c1-23-11-16(13-6-3-2-4-7-13)18(24)17(12-23)14-8-5-9-15(10-14)19(20,21)22/h2-12H,1H3
InChI Key
YWBVHLJPRPCRSD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45511-1EA:
45511-VAR:
45511-BULK:
45511-250MG:
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the IUPAC name for Product 45511, Fluridon?
1 回答-
The IUPC name for Product 45511, Fluridon is 4(1H)-Pyridinone, 1-methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl or 1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4(1H)-pyridinone.