Proteins cannot be transferred to a membrane after being stained and de-stained with the Product RPROB, Reversible Protein Detection Kit.
サイズを選択してください
¥55,900
¥55,900
この商品について
スキップする
usage
sufficient for 20 applications staining (small 8 X 10 cm blots or PAGE gels)
Quality Level
technique(s)
protein staining: suitable
storage temp.
2-8°C
1 of 4
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 20 applications staining (small 8 X 10 cm blots or PAGE gels) | usage kit sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm), kit sufficient for 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm) | usage kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm) | usage - |
| technique(s) protein staining: suitable | technique(s) - | technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. 2-8°C |
Application
Other Notes
キットの構成要素のみ
- Solution A 500 mL
- Solution B 500 mL
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
資料
Sigmaでは、タンパク質可視化のためのEZBlue™ 試薬とProteoSilver™ 試薬をご提供しています。プロテオミクスや従来のPAGEフォーマットに適しています。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
プロトコル
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
ウェスタンブロッティングでは、ゲル電気泳動によるタンパク質の分離、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)またはニトロセルロースメンブレンへの転写、さまざまな方法による検出が行われます。
関連コンテンツ
Instructions
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| RPROB-1KT | 04061835573967 |
-
When using Product RPROB, Reversible Protein Detection Kit, to stain protein on PAGE gels, can the protein be transferred from the gel to a membrane after destaining?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.