Merck
B4500
Sigma-Aldrich
Nα-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル 塩酸塩
trypsin substrate, chromogenic, ≥97% (HPLC), powder
別名:
BAEE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N4O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
342.82
Beilstein:
3781694
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
Nα-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル 塩酸塩, trypsin substrate
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22N4O3.ClH/c1-2-22-14(21)12(9-6-10-18-15(16)17)19-13(20)11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3,(H,19,20)(H4,16,17,18);1H/t12-;/m0./s1
InChI Key
HIXDELXKSSLIKB-YDALLXLXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nα-ベンゾイル-L-アルギニン・エチル・エステル塩酸塩はトリプシンの基質です。分光学的アッセイに使用される非タンパク性基質です。
アプリケーション
  • N
  • α-ベンゾイル-L-アルギニン・エチル・エステル塩酸塩は、
  • ペプチジル・アルギニン・デイミナーゼ(PPAD)アッセイにおいてポルフィロノマス・ジンジバリス(P. gingivalis)ベシクル中で
  • パパイヤ植物部位の酵素抽出物のタンパク質分解活性を測定するために
  • ラットの尾部腱束のトリプシン活性アッセイで基質として使用されています。
基質
トリプシン基質のプロトタイプです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4500-5G:
B4500-1G:
B4500-BULK:
B4500-VAR:
B4500-25G:
B4500-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Chensong Pan et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 387(1), 193-204 (2006-11-07)
Matrix-assisted laser desorption/ionization-time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) is widely used in a variety of fields because it has the characteristics of speed, ease of use, high sensitivity, and wide detectable mass range for obtaining molecular weights and for structural characterization of
Ying-Qing Yu et al.
Analytical chemistry, 75(21), 6023-6028 (2003-11-01)
Improved in-solution tryptic digestion of proteins in terms of speed and peptide coverage was achieved with the aid of a novel acid-labile anionic surfactant (ALS). Unlike SDS, ALS solubilizes proteins without inhibiting trypsin or other common endopeptidases activity. Trypsin activity
Maria T Dulay et al.
Analytical chemistry, 77(14), 4604-4610 (2005-07-15)
Trypsin is covalently linked to a photopolymerized sol-gel monolith modified by incorporating poly(ethylene glycol) (PSG-PEG) for on-column digestion of N(alpha)-benzoyl-l-arginine ethyl ester (BAEE) and two peptides, neurotensin and insulin chain B. The coupling of the enzyme to the monolith is
Kinetic and Structural Differentiation of Trypsin from Different Origins
Aithal M, et al.
BioPharm International, 30(1), 38-+-38-+ (2017)
Mohammad K Hossain et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 85-93 (2019-05-28)
Electric current responsive magnetic composite particles are prepared in three steps. In the first step, spherical and mesoporous submicrometer-sized magnetic iron oxide (Fe3O4) core particles are prepared by solvothermal method. Then magnetic Fe3O4 particles are functionalized with amine groups using
資料
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
パパインはペプチダーゼC1ファミリーに属するシステインプロテアーゼです。パパインは3つのジスルフィド架橋および酵素活性に必要なスルフヒドリル基を持つ1本のポリペプチド鎖から成ります。
プロトコル
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.