Merck
93348
Sigma-Aldrich
トリズマ®リン酸塩 一塩基性
BioXtra, ≥99.0% (NT)
別名:
Mono(tris[hydroxymethyl]aminomethane) phosphate, Mono-Tris phosphate, Tris phosphate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3 · H3PO4
CAS番号:
分子量:
219.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
crystalline powder
mp
170-174 °C
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OP(O)(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.H3O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-5(2,3)4/h6-8H,1-3,5H2;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
JLEXUIVKURIPFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93348-250G:
93348-VAR:
93348-50G:
93348-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laura Medina-Puche et al.
Plant physiology, 168(2), 598-614 (2015-05-02)
Eugenol is a volatile phenylpropanoid that contributes to flower and ripe fruit scent. In ripe strawberry (Fragaria × ananassa) fruit receptacles, eugenol is biosynthesized by eugenol synthase (FaEGS2). However, the transcriptional regulation of this process is still unknown. We have
Venkatasubbaiah A Venkatesha et al.
Molecular cancer, 13, 259-259 (2014-12-04)
Lung cancer is the major cause of cancer-related deaths and many cases of Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC), a common type of lung cancer, have frequent genetic/oncogenic activation of EGFR, KRAS, PIK3CA, BRAF, and others that drive tumor growth.