スキップする
93290
トリス–ホウ酸–EDTA緩衝液 溶液
for Northern and Southern blotting, solution
別名:
TBEバッファー
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 L
カートの在庫状況を確認する
¥17,500
5 L
カートの在庫状況を確認する
¥82,000
この商品について
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32129211
¥17,500
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
long run, concentrate
product line
BioReagent
form
solution
quality
10× concentrate, ready-to-use solution
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
8.6-9.0
storage temp.
room temp
General description
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. The TBE solution is effective under slightly basic conditions, which keeps DNA deprotonated , water-soluble, and protected from degradation. This concentrate can be easily diluted to 1x or 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Application
Suitable for use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures.
Preparation Note
The TBE 10x liquid contains 1.3M TRIS, 450 mM boric acid and 25 mM EDTA in water.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
5130967996T4415
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
pH
8.6-9.0
pH
-
pH
8.3±0.2 (25 °C)
pH
-
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
93290-VAR: + 93290-INTR: + 93290-1L:4548173347950 + 93290-BULK: + 93290-5L:4548173375588
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)