アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
crystalline
色
light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H16NO9P/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
InChI Key
BRGMHAYQAZFZDJ-KEWYIRBNSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
92689-BULK:
92689-10MG:
92689-50MG:
92689-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ