Merck
92011
Sigma-Aldrich
Nitrile hydratase
recombinant, expressed in E. coli, ≥1.5 U/mg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
リコンビナント
expressed in E. coli
形状
lyophilized
比活性
≥1.5 U/mg
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nitrile hydratase is an enzyme that is used to convert nitriles to amides. It is used to study the metabolism of nitriles in bacteria, to produce acrylamide, and to remove nitriles from wastewater . Product 92011 is used to convert acrylonitrile to acrylamide.
生物化学的/生理学的作用
Nitrile hydratase catalyses the hydration of nitriles to their corresponding amides. Nitrile hydratase is composed of α- and β-subunits. It has a non-heme iron or a noncorrin cobalt ion in a ligand environment that includes two oxidized cysteine residues .
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
単位の定義
1 Uは、30°C、pH 7.2、1分間に、1 μmolのアクリロニトリルをアクリルアミドに変換する酵素量に相当します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
92011-10MG:
92011-VAR:
92011-50MG:
92011-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhemin Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 284(22), 14930-14938 (2009-04-07)
The incorporation of cobalt into low molecular mass nitrile hydratase (L-NHase) of Rhodococcus rhodochrous J1 has been found to depend on the alpha-subunit exchange between cobalt-free L-NHase (apo-L-NHase lacking oxidized cysteine residues) and its cobalt-containing mediator (holo-NhlAE containing Cys-SO(2)(-) and