スキップする
90337
トリエチルアミン
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Triethylamine
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
N,N-ジエチルエタンアミン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
(C2H5)3N
CAS番号:
分子量:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
shelf life
42 mo.
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 多目的光活性プラットフォームとしての高密度非凝集ナノアーキテクトニクスによる、ペダントフルオレセイン発色団を有する表面グラフト化高分子ナノワイヤー:この研究では、トリエチルアミンの使用により、フルオレセイン発色団を有する表面グラフト化高分子ナノワイヤーの合成を実証し、生化学および材料科学における多目的光活性プラットフォームとしての応用を提示しています(Kuciel et al., 2024)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
811019033890340
description
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
description
suitable for HPLC, LiChropur, ≥99.5% (GC)
description
ampule, ≥99.5% (GC)
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.727 g/mL at 20 °C, 0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
shelf life
42 mo.
shelf life
-
shelf life
42 mo.
shelf life
36 mo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under トリエチルアミン
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
90337-5ML:4.548173946559E12 + 90337-25ML:4.548173946542E12 + 90337-100ML:4.548173946535E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー