Merck
90312
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 2 μm
別名:
Melamine-formaldehyde resin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥111,000
10 ML
¥151,000
¥111,000
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥111,000
10 ML
¥151,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.32
¥111,000
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
フォーム
aqueous suspension
濃度
2.5% (solids)
粒径
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
蛍光検出
λex 490 nm; λem 525 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90312-10ML-F:
90312-BULK-F:
90312-5ML-F:
90312-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
蛍光標識されたマイクロ粒子は、フローサイトメトリー、共焦点レーザー走査顕微鏡法、および光散乱装置で標準物質として役立ちます。
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..