スキップする
88596
Fluorescein-O′-acetic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
別名:
FOAA, O′-(Carboxymethyl)fluorescein
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥35,100
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥118,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H14O7
CAS番号:
分子量:
390.34
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
¥35,100
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
fluorescence
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)COc1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C22H14O7/c23-12-5-7-16-18(9-12)29-19-10-13(28-11-20(24)25)6-8-17(19)21(16)14-3-1-2-4-15(14)22(26)27/h1-10H,11H2,(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
VQKDLLIKXLDPHW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluorescent label which reacts with amines after activation to give isomerically homogeneous derivatives
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
07294NIST193267884
vibrant-m
NIST1932
Fluorescein solution
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
description
NIST® SRM® 1932
description
suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 458 nm; λem 520 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥97.0% (HPCE)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
88596-BULK-F: + 88596-VAR-F: + 88596-5MG-F: + 88596-25MG-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)