Merck
87528
Sigma-Aldrich
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide
≥97.0% (HPLC), powder
別名:
Bz-Ile-Glu-Gly-Arg-pNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H43N9O9
CAS番号:
分子量:
697.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide, ≥97.0% (HPLC)
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H43N9O9/c1-3-19(2)27(40-28(45)20-8-5-4-6-9-20)31(48)39-24(15-16-26(43)44)29(46)36-18-25(42)38-23(10-7-17-35-32(33)34)30(47)37-21-11-13-22(14-12-21)41(49)50/h4-6,8-9,11-14,19,23-24,27H,3,7,10,15-18H2,1-2H3,(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,45)(H,43,44)(H4,33,34,35)/t19-,23-,24-,27-/m0/s1
InChI Key
ZYECEUZMVSGTMR-LBDWYMBGSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
87528-VAR-F:
87528-10MG-F:
87528-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Possible involvement of kinins in muscle energy metabolism.
G Dietze et al.
Advances in experimental medicine and biology, 167, 63-71 (1984-01-01)