Merck
85210
Sigma-Aldrich
乳酸銀
suitable for histology
別名:
乳酸 銀塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)COOAg
CAS番号:
分子量:
196.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for analytical purposes
フォーム
powder
mp
120-122 °C (lit.)
アプリケーション
histology
SMILES記法
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reagent used in the Immunogold-Silver Staining (IGSS), a review[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
85210-BULK:
85210-10G:
85210-50G:
85210-1G:
85210-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G.W. Hacker et al.
Mikroskopie, 42, 318-318 (1985)