アッセイ
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
品質
for spectrophotometric det. of metal ions
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
色
green to red, upon chelation with metal
orange-red, as an amorphous solid
yellow, when dissolved in organic solvent
mp
138-141 °C (lit.)
138-141 °C
SMILES記法
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-13-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(13)18-17-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
InChI Key
LLYOXZQVOKALCD-ISLYRVAYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
82960-VAR:
82960-1G:
82960-BULK:
82960-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)