815AGS
815A-GS
1 of 10
Supelco
577341-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column
Sigma-Aldrich
522562
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
768936
(S)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
T8203
抗α-チューブリン抗体, マウスモノクローナル
175897
2-プロパノール-d8
A-054
Multicomponent Alcohol Calibration Kit (C1-C3) solution
50257-U
Ascentis® Express HILIC, 5 μm HPLC Column
47213
ASTM® D4815 Qualitative Peak ID Mix
185361
テレフタル酸
A4700
モノクローナル抗アクチン マウス宿主抗体
liquid
1 yr
Cell Applications, Inc
dry ice
−20°C
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
毒物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
815A-GS:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.