安全性情報
811S-250
Sigma-Aldrich
Human Adipocyte Starvation Medium (250 ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
製品811S-250は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
liquid
品質水準
シェルフライフ
6 mo.
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Human Adipocyte Starvation Medium
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
811S-250:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Miriane de Oliveira et al.
Molecular and cellular endocrinology, 506, 110744-110744 (2020-02-07)
Triiodothyronine (T3) and irisin (I) can modulate metabolic status, increase heat production, and promote differentiation of white adipose tissue (WAT) into brown adipose tissue (BAT). Herein, human subcutaneous white adipocytes were treated with 10 nM T3 or 20 nM I for 24 h
プロトコル
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.