78102
Anti-Mouse IgG - Atto 633 antibody produced in goat
~1 mg/mL IgG, affinity isolated antibody
別名:
Anti-Mouse IgG−Atto 633 antibody produced in goat, Atto 633 [goat-Anti-mouse IgG]
サイズを選択してください
¥50,600
サイズを選択してください
About This Item
¥50,600
由来生物
goat
結合体
Atto 633 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
50% glycerol as stabilizer
交差性
mouse
濃度
~1 mg/mL IgG
蛍光検出
λex 636 nm; λem 650 nm in PBS
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Anti-mouse IgG (whole molecule) is purified from goat anti-mouse IgG antiserum to remove essentially all goat serum proteins, including immunoglobulins, which do not specifically bind to mouse IgG. The antibody preparation is solid phase adsorbed with human serum proteins to ensure minimal cross reactivity. Goat anti-mouse is conjugated to Atto 633 NHS and purified by gel permeation chromatography and dialysis to remove unbound dye. Atto 633-goat anti mouse IgG associates with mouse IgGs.
免疫原
アプリケーション
物理的形状
アナリシスノート
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
資料
イムノブロッティング(ウェスタンブロット転写法)は現代のプロテオミクス研究において一般的な手法です。
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.