Merck
76728
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – Sodium formate 2M solution
別名:
Crystallization solution 34/Kit-No 82009
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
形状
liquid
pH
4.6±0.2 ( in neat)
密度
1.08 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
76728-100ML-F:
76728-10ML-F:
76728-BULK-F:
76728-VAR-F:
試験成績書(COA)