スキップする
83196
Sodium acetate pH 4.6; 0.08 M – Ammonium sulfate 1.6 M – Glycerol 20% (v/v) solution
別名:
Crystallization solution 47/Kit No 75403
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
form
liquid
Quality Segment
pH
4.5±0.2 ( in neat)
density
1.17 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
96864
form
liquid
form
liquid
density
1.17 g/mL at 20 °C
density
1.13 g/mL at 20 °C
pH
4.5±0.2 ( in neat)
pH
7.2±0.2 ( in neat)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
適用法令
83196-BULK-F: + 83196-VAR-F: + 83196-10ML-F: + 83196-100ML-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)