Merck
73068
Sigma-Aldrich
ギ酸マグネシウム 溶液
BioUltra, 0.5 M in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2MgO4
分子量:
114.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
製品種目
BioUltra
濃度
0.5 M in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-7.8 (25 °C, 0.5 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
密度
1.038 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤500 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤50 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
0.5 M in H2O (20°C)
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.015
SMILES記法
[Mg++].[O-]C=O.[O-]C=O
InChI
1S/2CH2O2.Mg/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
InChI Key
GMDNUWQNDQDBNQ-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
73068-VAR-F:
73068-500ML-F:
73068-100ML-F:
73068-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)