スキップする
69554
ペプチドグリカン Bacillus subtilis(枯草菌)由来
別名:
PGN
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥31,100
この商品について
UNSPSC Code:
41116134
NACRES:
NA.21
MDL number:
¥31,100
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
ペプチドグリカンは、グラム陽性菌の細胞壁の主成分であるバイオポリマーです。ペプチドグリカンは、N-アセチルグルコサミンとN-アセチルムラミン酸が交互に配列された単位で構成された炭水化物主骨格で構成され、D-アミノ酸とL-アミノ酸の両方によって修飾されます。N-アセチルムラミン酸残基はオリゴペプチドによって架橋されます。末端ペプチドはD-アラニンですが、それ以外のアミン酸はD型異性体として存在します。
Application
ペプチドグリカンは溶菌酵素(溶菌酵素など)の活性評価に使用できます。ペプチドグリカン濃度が0.15~3 μg/mLになるように水または緩衝液に溶かし、450 nmで測定することが推奨されます。ペプチドグリカンは水に溶けず、懸濁液になります。
ペプチドグリカンは、リンパ球を刺激するために哺乳類細胞内に存在し、Toll様受容体2(TLR2)を活性化します。ポリ(I:C)アンタゴニストとしての役割も果たします。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
G500250845A7653
description
-
description
Linear polypeptide antibiotic complex. A mixture of gramicidins A, B, C, and D.
description
-
description
buffered aqueous glycerol solution, ~30 units/mg protein (Lowry)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
69554-10MG-F: + 69554-BULK-F: + 69554-VAR-F: + 69554-10MG-F-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–5/5 質問  
  1. What is the solubility of Product 69554, Peptidoglycan?
    1 回答
    1. Peptidoglycans are insoluble in all solvents.  To increase the recovery of solubility, let the peptidoglycan soak in an aqueous buffer for several hours or overnight.
      役に立ちましたか?
  2. What is the method of preparation of Product 69554, Peptidoglycan?
    1 回答
    1. Peptidoglycan is made by fermentation and so it is from vegetative cell bacteria.  Peptidoglycan is from strain DSM 10.
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  4. What is the molecular weight of Product 69554, Peptidoglycan?
    1 回答
    1. Unfortunately, we have no references reporting the molecular weight of peptidoglycan.  Because it is not soluble without destroying the original structure, the molecular weight can not be determined by suitable analytical methods (GPC, viscosity, light scattering).
      役に立ちましたか?
  5. Is Product 69554, Peptidoglycan, Gram positive or Gram negative?
    1 回答
    1. Peptidoglycan is Gram positive.