安全性情報
67419
Sigma-Aldrich
1 Mグリシン 溶液
別名:
グリシン 溶液, 添加剤スクリーニング溶液47/キット番号78374
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥12,300
¥12,300
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥12,300
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥12,300
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
liquid
品質水準
密度
1.03 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+H3]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリシンは、グルタミン酸のアロステリックモジュレーターとして機能します。[1]ポリフィリンおよびプリンの生合成に関与しています。[2]グリシンは、中枢神経系において神経伝達物質として機能します。[3]
グリシンは、最もシンプルな非荷電の極性アミノ酸であり、R基として1つの水素基を含みます。グリシンはバッファーとして機能し、アルカリまたは酸性の性質を持った物質のpHを安定化します。[4][5]
グリシン1M溶液は、Additive Screening Kit(添加物スクリーニングキット)の添加物スクリーニング溶液です。添加物スクリーニングキットは、添加物と、サンプルの結晶化におけるそれらの影響を迅速かつ簡便に評価できるように設計されています。添加物スクリーニングキットは、結晶化の条件を改善するツールです。
アプリケーション
グリシン1 M溶液は、細胞を電気穿孔用に調整する培地の成分として使用されています。[6]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
67419-BULK-F:
67419-1ML-F:
67419-VAR-F:
67419-100ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
グリシン ACS reagent, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
410225
グリシン
グリシン from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
G8790
グリシン
グリシン GR for analysis
Millipore
1.04201
グリシン
Nutritional and Herbal Therapies for Children and Adolescents: A Handbook for Mental Health Clinicians, 24(1), 109-119 (2010)
Haschek and Rousseaux's Handbook of Toxicologic Pathology (2013)
Essentials of Medical Biochemistry: With Clinical Cases (2011)
United States International Trade Commission
Glycine from the People's Republic of China (1995)
Bacterial Adaptation to the Host's Diet Is a Key Evolutionary Force Shaping Drosophila-Lactobacillus Symbiosis
Martino ME, et al.
Cell host & microbe, 24(1), 109-119 (2018)